Tisk…
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC2055-1G PC2055-25G PC2055-5G
APOSPC2055-1GEA 992 CZK
APOSPC2055-1G APOSPC2055-25G APOSPC2055-5G
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Vzorec: C₁₃H₁₅F₃O₂
Bod tání: 42…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658173
CAS číslo: 61718-80-7