Tisk…
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Cyano-4-fluorobenzylamine
PC2032-25G
APOSPC2032-25GEA 0 CZK
APOSPC2032-25G
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Amino(4-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₇FN₂
MW: 150,153 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236207
CAS číslo: 56464-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III