Tisk…
6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201390-250MG PC201390-1G
APOSPC201390-250MGEA 4100 CZK
APOSPC201390-250MG APOSPC201390-1G
6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 95%
6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Vzorec: C₇H₄FNO₂
MW: 153,111 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13180537
CAS číslo: 99822-24-9