Tisk…
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201389-250MG PC201389-1G
APOSPC201389-250MGEA 14880 CZK
APOSPC201389-250MG APOSPC201389-1G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 97%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Vzorec: C₇H₄FNO₂
MW: 153,111 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11846402
CAS číslo: 99822-23-8