Tisk…
5,6-Difluoroindoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201385-100MG PC201385-250MG PC201385-1G
APOSPC201385-100MGEA 1660 CZK
APOSPC201385-100MG APOSPC201385-250MG APOSPC201385-1G
5,6-Difluoroindoline 97%
5,6-Difluoroindoline
Vzorec: C₈H₇F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075221
CAS číslo: 954255-04-0