Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC201384-1G
PC201384-25G
PC201384-5G
APOSPC201384-1GEA
705
CZK
APOSPC201384-1G
APOSPC201384-25G
APOSPC201384-5G
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₇F₂NO₂ MW: 187,143 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20725922 CAS číslo: 952285-52-8 |