Tisk…
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201382-250MG
APOSPC201382-250MGEA 1210 CZK
APOSPC201382-250MG
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one
Vzorec: C₈H₇FN₂O
MW: 166,152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193359
CAS číslo: 945381-62-4