Tisk…
3,6-Difluoropyridin-2-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201381-100MG PC201381-250MG PC201381-1G
APOSPC201381-100MGEA 4040 CZK
APOSPC201381-100MG APOSPC201381-250MG APOSPC201381-1G
3,6-Difluoropyridin-2-amine 95+%
3,6-Difluoropyridin-2-amine
Vzorec: C₅H₄F₂N₂
MW: 130,095 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13175493
CAS číslo: 944799-22-8