Tisk…
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201380-5G
APOSPC201380-5GEA 2980 CZK
APOSPC201380-5G
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine 95%
5-Bromo-4-fluoropyridin-2-amine
Vzorec: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,001 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16658678
CAS číslo: 944401-69-8