Tisk…
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201378-100MG PC201378-250MG
APOSPC201378-100MGEA 5790 CZK
APOSPC201378-100MG APOSPC201378-250MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189868
CAS číslo: 932406-36-5