Tisk…
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201370-250MG PC201370-1G
APOSPC201370-250MGEA 19440 CZK
APOSPC201370-250MG APOSPC201370-1G
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
6-(Difluoromethyl)pyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384489
CAS číslo: 913090-41-2