Tisk…
6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201365-100MG PC201365-250MG PC201365-1G
APOSPC201365-100MGEA 3150 CZK
APOSPC201365-100MG APOSPC201365-250MG APOSPC201365-1G
6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one 96%
6-Bromo-5-fluoroindolin-2-one
Vzorec: C₈H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16250437
CAS číslo: 893620-44-5