Tisk…
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201364-100MG PC201364-250MG PC201364-1G
APOSPC201364-100MGEA 3540 CZK
APOSPC201364-100MG APOSPC201364-250MG APOSPC201364-1G
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one 95+%
8-(Trifluoromethyl)chroman-4-one
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11506686
CAS číslo: 890839-66-4