Tisk…
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201363-250MG PC201363-1G PC201363-5G
APOSPC201363-250MGEA 1160 CZK
APOSPC201363-250MG APOSPC201363-1G APOSPC201363-5G
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine 97%
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanamine
Vzorec: C₇H₆BrF₂N
MW: 222.03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972477
CAS číslo: 887585-99-1