Tisk…
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201362-1G PC201362-5G
APOSPC201362-1GEA 1990 CZK
APOSPC201362-1G APOSPC201362-5G
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde 97%
3,4-Difluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972451
CAS číslo: 887584-91-0