Tisk…
5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201361-100MG PC201361-250MG PC201361-1G
APOSPC201361-100MGEA 7210 CZK
APOSPC201361-100MG APOSPC201361-250MG APOSPC201361-1G
5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 98%
5-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅FN₂
MW: 136,126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062552
CAS číslo: 887570-96-9