Tisk…
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201357-100MG PC201357-250MG PC201357-1G
APOSPC201357-100MGEA 1830 CZK
APOSPC201357-100MG APOSPC201357-250MG APOSPC201357-1G
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid 97%
5-Fluoro-2-methylisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18256823
CAS číslo: 885588-17-0