Tisk…
6-Fluoro-1H-indol-4-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201356-100MG PC201356-250MG PC201356-1G
APOSPC201356-100MGEA 4100 CZK
APOSPC201356-100MG APOSPC201356-250MG APOSPC201356-1G
6-Fluoro-1H-indol-4-amine 97%
6-Fluoro-1H-indol-4-amine
Vzorec: C₈H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07357294
CAS číslo: 885518-25-2