Tisk…
6-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201355-100MG PC201355-250MG PC201355-1G
APOSPC201355-100MGEA 2490 CZK
APOSPC201355-100MG APOSPC201355-250MG APOSPC201355-1G
6-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde 95+%
6-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778419
CAS číslo: 885280-34-2