Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201354-100MG PC201354-250MG PC201354-1G
APOSPC201354-100MGEA 2940 CZK
APOSPC201354-100MG APOSPC201354-250MG APOSPC201354-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)thiazolo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₇H₂ClF₃N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193434
CAS číslo: 884860-62-2