Tisk…
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201349-250MG PC201349-1G
APOSPC201349-250MGEA 3840 CZK
APOSPC201349-250MG APOSPC201349-1G
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde 98%
5-Fluoro-6-methoxynicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112587
CAS číslo: 884494-73-9