Tisk…
3,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201344-1G PC201344-5G
APOSPC201344-1GEA 2740 CZK
APOSPC201344-1G APOSPC201344-5G
3,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95+%
3,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972450
CAS číslo: 881190-46-1