Tisk…
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201337-100MG PC201337-1G PC201337-250MG
APOSPC201337-100MGEA 6390 CZK
APOSPC201337-100MG APOSPC201337-1G APOSPC201337-250MG
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine 95+%
(S)-1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine
Vzorec: C₉H₁₂FNO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06761862
CAS číslo: 870849-66-4