Tisk…
3-Ethyl-4-fluorobenzonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201333-1G PC201333-25G PC201333-5G
APOSPC201333-1GEA 3440 CZK
APOSPC201333-1G APOSPC201333-25G APOSPC201333-5G
3-Ethyl-4-fluorobenzonitrile 95+%
3-Ethyl-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₈FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441199
CAS číslo: 869299-63-8