4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201327-100MG
PC201327-250MG
APOSPC201327-100MGEA
2780
CZK
APOSPC201327-100MG
APOSPC201327-250MG
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine 96%
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazol-2-amine
Vzorec:
C₁₀H₇F₃N₂O MW: 228,171 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14706776 CAS číslo: 859721-53-2 |