Tisk…
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201326-250MG PC201326-1G
APOSPC201326-250MGEA 873 CZK
APOSPC201326-250MG APOSPC201326-1G
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
7-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954940
CAS číslo: 858515-66-9