Tisk…
2-Fluoro-N,N-dimethylpyridin-4-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201323-100MG PC201323-250MG PC201323-1G
APOSPC201323-100MGEA 2610 CZK
APOSPC201323-100MG APOSPC201323-250MG APOSPC201323-1G
2-Fluoro-N,N-dimethylpyridin-4-amine 97%
2-Fluoro-N,N-dimethylpyridin-4-amine
Vzorec: C₇H₉FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09031022
CAS číslo: 849937-80-0