Tisk…
Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201322-10G PC201322-1G PC201322-5G
APOSPC201322-10GEA 21300 CZK
APOSPC201322-10G APOSPC201322-1G APOSPC201322-5G
Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate 95+%
Methyl 2,6-difluoro-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566175
CAS číslo: 84937-82-6