Tisk…
5,7-Difluorochroman-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201320-250MG PC201320-1G PC201320-5G
APOSPC201320-250MGEA 3740 CZK
APOSPC201320-250MG APOSPC201320-1G APOSPC201320-5G
5,7-Difluorochroman-4-one 95%
5,7-Difluorochroman-4-one
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11518474
CAS číslo: 844648-22-2