Tisk…
(R)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201319-250MG PC201319-1G PC201319-5G
APOSPC201319-250MGEA 2000 CZK
APOSPC201319-250MG APOSPC201319-1G APOSPC201319-5G
(R)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
(R)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine
Vzorec: C₈H₇BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374594
CAS číslo: 843608-53-7