Tisk…
8-Bromo-3-fluoroquinoline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201317-100MG PC201317-250MG PC201317-25MG
APOSPC201317-100MGEA 9690 CZK
APOSPC201317-100MG APOSPC201317-250MG APOSPC201317-25MG
8-Bromo-3-fluoroquinoline 95+%
8-Bromo-3-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrFN
MW: 226.045 g/mol
MDL Number: MFCD12546390
CAS číslo: 834884-06-9