Tisk…
2-Fluorobenzoyl cyanide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201313-10G PC201313-5G PC201313-1G PC201313-25G
APOSPC201313-10GEA 4900 CZK
APOSPC201313-10G APOSPC201313-5G APOSPC201313-1G APOSPC201313-25G
2-Fluorobenzoyl cyanide 95+%
2-Fluorobenzoyl cyanide
Vzorec: C₈H₄FNO
MW: 149,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658449
CAS číslo: 80277-41-4