Tisk…
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201311-100MG PC201311-250MG
APOSPC201311-100MGEA 1050 CZK
APOSPC201311-100MG APOSPC201311-250MG
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95+%
5-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀FN·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05861553
CAS číslo: 799274-07-0