Tisk…
2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC201302-250MG PC201302-1G
APOSPC201302-250MGEA 1910 CZK
APOSPC201302-250MG APOSPC201302-1G
2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-3-methylaniline
Vzorec: C₇H₇F₂N
MW: 143,134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261073
CAS číslo: 76350-70-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III