Tisk…
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201301-100MG PC201301-250MG PC201301-1G
APOSPC201301-100MGEA 1950 CZK
APOSPC201301-100MG APOSPC201301-250MG APOSPC201301-1G
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₁F₃O
MW: 168,157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12964322
CAS číslo: 75091-93-9