Tisk…
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201299-10G PC201299-1G PC201299-5G
APOSPC201299-10GEA 9000 CZK
APOSPC201299-10G APOSPC201299-1G APOSPC201299-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 99%
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18205960
CAS číslo: 741721-51-7