Tisk…
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Carboxy-2,6-difluorobenzaldehyde
PC201295-250MG PC201295-1G PC201295-5G
APOSPC201295-250MGEA 2370 CZK
APOSPC201295-250MG APOSPC201295-1G APOSPC201295-5G
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835188
CAS číslo: 736990-88-8