Tisk…
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201290-1G PC201290-5G
APOSPC201290-1GEA 2940 CZK
APOSPC201290-1G APOSPC201290-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045104
CAS číslo: 713-45-1