Tisk…
1-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201286-1G PC201286-25G PC201286-5G
APOSPC201286-1GEA 870 CZK
APOSPC201286-1G APOSPC201286-25G APOSPC201286-5G
1-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene 95+%
1-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene
Vzorec: C₈H₆FNO₂
MW: 167,137 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00176732
CAS číslo: 705-84-0