Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC201284-250MG
PC201284-1G
PC201284-5G
APOSPC201284-250MGEA
1660
CZK
APOSPC201284-250MG
APOSPC201284-1G
APOSPC201284-5G
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Vzorec:
C₈H₇FO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06203651 CAS číslo: 70163-98-3 |