5-Bromo-8-fluoroisoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201279-1G
PC201279-5G
APOSPC201279-1GEA
9030
CZK
APOSPC201279-1G
APOSPC201279-5G
5-Bromo-8-fluoroisoquinoline 98%
5-Bromo-8-fluoroisoquinoline
Vzorec:
C₉H₅BrFN MW: 226,045 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18447885 CAS číslo: 679433-94-4 |