Tisk…
1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201278-1G PC201278-5G
APOSPC201278-1GEA 4200 CZK
APOSPC201278-1G APOSPC201278-5G
1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone 97%
1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11840324
CAS číslo: 67589-15-5