Tisk…
6-Fluoro-1H-indazole-5-carbonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201272-100MG PC201272-250MG PC201272-1G
APOSPC201272-100MGEA 834 CZK
APOSPC201272-100MG APOSPC201272-250MG APOSPC201272-1G
6-Fluoro-1H-indazole-5-carbonitrile 95+%
6-Fluoro-1H-indazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17010087
CAS číslo: 633327-11-4