Tisk…
2,4-Dichloro-3-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201271-100MG PC201271-250MG PC201271-1G
APOSPC201271-100MGEA 2370 CZK
APOSPC201271-100MG APOSPC201271-250MG APOSPC201271-1G
2,4-Dichloro-3-fluoropyridine 97%
2,4-Dichloro-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12196994
CAS číslo: 628691-85-0