Tisk…
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201270-10G PC201270-1G PC201270-5G
APOSPC201270-10GEA 9790 CZK
APOSPC201270-10G APOSPC201270-1G APOSPC201270-5G
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
MW: 247,061 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204416
CAS číslo: 612835-53-7