Tisk…
Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201268-100MG PC201268-250MG PC201268-1G
APOSPC201268-100MGEA 2490 CZK
APOSPC201268-100MG APOSPC201268-250MG APOSPC201268-1G
Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042789
CAS číslo: 606080-43-7