Tisk…
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201267-100MG PC201267-250MG PC201267-25MG
APOSPC201267-100MGEA 8630 CZK
APOSPC201267-100MG APOSPC201267-250MG APOSPC201267-25MG
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine 95+%
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine
Vzorec: C₇H₁₄F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461787
CAS číslo: 605659-03-8