Tisk…
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: H-4,4-DiF-Pro-OH
PC201261-250MG PC201261-1G
APOSPC201261-250MGEA 2120 CZK
APOSPC201261-250MG APOSPC201261-1G
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 95+%
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697866
CAS číslo: 52683-81-5