Tisk…
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC201258-1G PC201258-5G PC201258-25G
APOSPC201258-1GEA 744 CZK
APOSPC201258-1G APOSPC201258-5G APOSPC201258-25G
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene 99%
1-Chloro-3-fluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,545 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11973918
CAS číslo: 4815-64-9