Tisk…
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC201255-250MG PC201255-1G
APOSPC201255-250MGEA 2120 CZK
APOSPC201255-250MG APOSPC201255-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol 98%
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol
Vzorec: C₉H₉F₃O
MW: 190,162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233111
CAS číslo: 446-65-1